missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bempedoic acid, MedChemExpress

Código de producto. 16407847
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16407847 5 mg 5 miligramos
16485118 10 mg 10 miligramos
16451357 50 mg 50 miligramos
16425846 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16407847

Marca: Medchem Express HY12357

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Bempedoic acid (ETC-1002) is an ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor. Bempedoic acid (ETC-1002) activates AMPK.

Bempedoic acid (ETC-1002) is an ATP-citrate lyase (ACL) inhibitor. Bempedoic acid (ETC-1002) activates AMPK.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Bempedoic acid
Forma física Solid
CAS 738606-46-7
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H36O5
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo ETC-1002 ESP-55016
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (290.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)(C)CCCCCC(O)CCCCCC(C)(C)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 344.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.49
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.