missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Belumosudil, MedChemExpress

Código de producto. p-200097953
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16479027 5 mg 5 miligramos
16466726 100 mg 100 miligramos
16442547 50 mg 50 miligramos
16406448 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16479027 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15307

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Belumosudil (KD025) is a selective inhibitor of ROCK2 with IC50s of 105 nM and 24 μM for ROCK2 and ROCK1, respectively. Anti-fibrotic properties.

Belumosudil (KD025) is a selective inhibitor of ROCK2 with IC50s of 105 nM and 24 μM for ROCK2 and ROCK1, respectively. Anti-fibrotic properties.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Belumosudil
CAS 911417-87-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24N6O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo KD025 SLx-2119
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (552.47 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(NC(C)C)COC1=CC=CC(C2=NC(NC3=CC4=C(NN=C4)C=C3)=C5C=CC=CC5=N2)=C1
Peso molecular (g/mol) 452.51
Formula Weight (peso de la fórmula) 452.51
Porcentaje de pureza 98.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.