missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Belotecan hydrochloride, MedChemExpress

Código de producto. 16455758
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16455758 10 mg 10 miligramos
16476226 100 mg 100 miligramos
16458437 5 mg 5 miligramos
16421917 50 mg 50 miligramos
16403376 25 mg 25 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16455758

Marca: Medchem Express HY13566A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Belotecan hydrochloride (CKD-602 hydrochloride), a Topoisomerase I inhibitor, is a synthetic camptothecin derivative.

Belotecan hydrochloride (CKD-602 hydrochloride), a Topoisomerase I inhibitor, is a synthetic camptothecin derivative.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Belotecan hydrochloride
Forma física Solid
CAS 213819-48-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H28ClN3O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo CKD-602
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (53.20 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=C(CCNC(C)C)C5=CC=CC=C5N=C4C3=C2)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 469.96
Formula Weight (peso de la fórmula) 469.96
Porcentaje de pureza 98.25%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.