Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Bellagio
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
- Suela de caucho de nitrilo resistente al calor
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Certificación ESD
- Forro sin cromo
- Sanitized
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Negro |
| Diseñar | Bellagio |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 47 |
| Material del dedo del pie | Acero |