Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Bellagio
Código de producto. 15908241
Change view
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15908241 41 1 par
15988231 39 1 par
15998231 40 1 par
15918241 42 1 par
15928241 43 1 par
15938241 44 1 par
15948241 45 1 par
15958241 46 1 par
15968241 47 1 par
15978241 48 1 par
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15908241
Brand: Emma Safety Footwear MM13709041
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Un zapato de trabajo de estilo clásico de Brogue que siempre causa buen efecto. Su pala de cuero negro brillante y su suela de caucho de nitrilo prácticamente impenetrable permite al usuario ir de la oficina a la fábrica y volver, sin necesidad de preocuparse o cambiar de zapatos.
  • S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas.
  • Suela de caucho de nitrilo resistente al calor
  • Fabricación en cuero de grano entero.
  • Certificación ESD
  • Forro sin cromo
  • Sanitized
Specifications
Certificaciones/conformidad EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Diseñar Bellagio
Material de revestimiento Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable
Material Cuero
Tamaño 41
Material del dedo del pie Acero