Learn More
Bel-Art™ Homogeneizador de microtubos: morteros y tubos
Resistentes al calor y a los productos químicos, sin colorantes
Marca: Bel-Art™ F65000-0001
Detalles adicionales : Peso : 0.19280kg
Descripción
Resistentes al calor y a los productos químicos, sin colorantes
Las puntas de las manos de morteros y los microtubos emparejados se pueden utilizar con el homogeneizador o con el procesamiento manual.
- Tolerancias ajustadas, homogeneización completa y molienda de materiales
- Resistentes a productos químicos y al calor, sin colorantes para eliminar la posible lixiviación de los metales pesados en las muestras
- Fabricado y empaquetado en una sala limpia de clase 10 000
- Certificado de ausencia de ADNasa, ARNasa y pirógenos
- Fabricados con polipropileno sin falato/éster de falato y animal
- Disponibles a granel o en packs
- El cuerpo acanalado exclusivo proporciona un control preciso con la tramapa de homogeneización de las muestras sensibles a cizallamiento
- Compatibles con la mayoría de los adaptadores de mezcladores motorizados
- Fondos de tubo un 25 % más grueso que el estándar del sector
- Superficies de tapón y lado esmeriladas para etiquetado, diseño de tapón de cierre positivo y parte superior perforable
Especificaciones
Mano de mortero | |
Polipropileno | |
Sistema homogeneizador de microtubos | |
Paquete individual |
0,5 mL | |
Sí | |
100/paq. | |
Sí |