Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubo de RMN de cuarzo de pared fina
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Fabricados en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
- El cuarzo que se produce de forma natural mantiene una velocidad de transmisión superior al 85 % (grosor de 10 mm, teniendo en cuenta la pérdida de reflexión) por encima de 265 nm, lo que hace que los tubos de cuarzo sean la solución preferible para estudios fotoquímicos
- La mitad de la constante dieléctrica del vidrio Pyrex ayuda a mejorar el factor de calidad
- La baja densidad del boro de 0,1 ppm o menos garantiza un fondo limpio en estudios de RMN con boro-11
- La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
- Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de cuarzo de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización
- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Especificaciones
| Camber (Metric) | 13 µm |
| Concentricity (Metric) | 25 µm |
| Longitud (métrico) | 203,2 mm |
| Material | Quartz |
| Tipo de producto | High Precision NMR Sample Tube |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,936 ± 0,0065 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4,2065 ± 0,0065 mm |
| Intensidad de campo | 500 MHz |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,38 mm |
| Mostrar más |