Learn More
- Home
- Products
- Tubos
- Tubos de RMN
- Bel-Art™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión con pared fina
Bel-Art™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión con pared fina
Código de producto. 15338918 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modelo:
505-PS-7-5
505-PS-8-5
505-PS-9-5
506-PP-7-5
506-PP-8-5
506-PP-9-5
507-PP-7-5
507-PP-8-5
507-PP-9-5
526-PP-7-5
526-PP-8-5
526-PP-9-5
527-PP-7-5
527-PP-8-5
527-PP-9-5
528-PP-7-5
528-PP-8-5
528-PP-9-5
535-PP-7-5
535-PP-8-5
535-PP-9-5
541-PP-7-5
541-PP-8-5
542-PP-7-5
542-PP-8-5
Intensidad de campo:
1000 MHz
100 MHz
200 MHz
300 MHz
350 MHz
400 MHz
500 MHz
600 MHz
800 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
25 product options available for selection
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Modelo | Intensidad de campo | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 15338918 | 203,2 mm | 527-PP-8-5 | 400 MHz | paquete de 5 |
| 15358768 | 178 mm | 505-PS-7-5 | 100 MHz | paquete de 5 |
| 15378768 | 203,2 mm | 505-PS-8-5 | 100 MHz | paquete de 5 |
| 15388768 | 228,6 mm | 505-PS-9-5 | 100 MHz | paquete de 5 |
| 15308798 | 178 mm | 506-PP-7-5 | 200 MHz | paquete de 5 |
| 15318798 | 203,2 mm | 506-PP-8-5 | 200 MHz | paquete de 5 |
| 15348798 | 228,6 mm | 506-PP-9-5 | 200 MHz | paquete de 5 |
| 15308818 | 178 mm | 507-PP-7-5 | 300 MHz | paquete de 5 |
| 15318818 | 203,2 mm | 507-PP-8-5 | 300 MHz | paquete de 5 |
| 15328818 | 228,6 mm | 507-PP-9-5 | 300 MHz | paquete de 5 |
| 15308878 | 178 mm | 526-PP-7-5 | 350 MHz | paquete de 5 |
| 15328878 | 203,2 mm | 526-PP-8-5 | 350 MHz | paquete de 5 |
| 15338878 | 228,6 mm | 526-PP-9-5 | 350 MHz | paquete de 5 |
| 15318918 | 178 mm | 527-PP-7-5 | 400 MHz | paquete de 5 |
| 15348918 | 228,6 mm | 527-PP-9-5 | 400 MHz | paquete de 5 |
| 15378968 | 178 mm | 528-PP-7-5 | 500 MHz | paquete de 5 |
| 15388968 | 203,2 mm | 528-PP-8-5 | 500 MHz | paquete de 5 |
| 15398968 | 228,6 mm | 528-PP-9-5 | 500 MHz | paquete de 5 |
| 15339008 | 178 mm | 535-PP-7-5 | 600 MHz | paquete de 5 |
| 15349008 | 203,2 mm | 535-PP-8-5 | 600 MHz | paquete de 5 |
| 15359008 | 228,6 mm | 535-PP-9-5 | 600 MHz | paquete de 5 |
| 15379028 | 178 mm | 541-PP-7-5 | 800 MHz | paquete de 5 |
| 15389028 | 203,2 mm | 541-PP-8-5 | 800 MHz | paquete de 5 |
| 15358738 | 178 mm | 542-PP-7-5 | 1000 MHz | paquete de 5 |
| 15368738 | 203,2 mm | 542-PP-8-5 | 1000 MHz | paquete de 5 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto.
15338918
Proveedor
Bel-Art™
N.º de proveedor
664000585
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Descripción
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
- La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
- Se pueden utilizar de forma segura a temperaturas de hasta 230 °C sin superar un incremento de temperatura de 120 °C.
- Clasificados como clase hidrolítica 1
- Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438
- Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Especificaciones
| Camber (Metric) | 25 µm |
| Concentricity (Metric) | 25 µm |
| Longitud (métrico) | 203,2 mm |
| Material | Glass (Type 1, Class A) |
| Tipo de producto | NMR Tube |
| Diámetro exterior (métrico) | 4,9635 ± 0,0065 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 4,2065 ± 0,0065 mm |
| Intensidad de campo | 400 MHz |
| Longitud (imperial) | 8 in |
| Grosor de la pared (métrico) | 0,38 mm |
| Modelo | 527-PP-8-5 |
| Mostrar más Mostrar menos |