Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión con pared gruesa
Código de producto. 15348788 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modelo:
501-PS-7-5
501-PS-8-5
501-PS-9-5
502-PP-7-5
502-PP-8-5
502-PP-9-5
522-PP-7-5
522-PP-8-5
522-PP-9-5
Intensidad de campo:
100 MHz
300 MHz
500 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15348788 203,2 mm 501-PS-8-5 100 MHz paquete de 5
15328788 178 mm 501-PS-7-5 100 MHz paquete de 5
15358788 228,6 mm 501-PS-9-5 100 MHz paquete de 5
15308858 178 mm 502-PP-7-5 300 MHz paquete de 5
15318858 203,2 mm 502-PP-8-5 300 MHz paquete de 5
15338858 228,6 mm 502-PP-9-5 300 MHz paquete de 5
15338988 178 mm 522-PP-7-5 500 MHz paquete de 5
15348988 203,2 mm 522-PP-8-5 500 MHz paquete de 5
15358988 228,6 mm 522-PP-9-5 500 MHz paquete de 5
9 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto. 15348788
Marca: Wilmad-LabGlass™ 661030585
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes
Tubo y tapón desechable
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura temperaturas de hasta 230 °C sin superar un paso de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438
  • Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Specifications
Camber (Metric) 51 µm
Concentricity (Metric) 152 µm
Longitud (métrico) 203,2 mm
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro exterior (métrico) 4,9635 ± 0,0065 mm
Diámetro interior (métrico) 2,16 ± 0,13 mm
Intensidad de campo 100 MHz
Longitud (imperial) 8 in
Grosor de la pared (métrico) 1,4 mm
Modelo 501-PS-8-5