Learn More
Wilmad-LabGlass™ SP Scienceware™ con 5 mm de diámetro externo, tubos de RMN de precisión con pared gruesa
Código de producto. 15328788 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
178 mm
203,2 mm
228,6 mm
Modelo:
501-PS-7-5
501-PS-8-5
501-PS-9-5
502-PP-7-5
502-PP-8-5
502-PP-9-5
522-PP-7-5
522-PP-8-5
522-PP-9-5
Intensidad de campo:
100 MHz
300 MHz
500 MHz
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Modelo Intensidad de campo unitSize
15328788 178 mm 501-PS-7-5 100 MHz paquete de 5
15348788 203,2 mm 501-PS-8-5 100 MHz paquete de 5
15358788 228,6 mm 501-PS-9-5 100 MHz paquete de 5
15308858 178 mm 502-PP-7-5 300 MHz paquete de 5
15318858 203,2 mm 502-PP-8-5 300 MHz paquete de 5
15338858 228,6 mm 502-PP-9-5 300 MHz paquete de 5
15338988 178 mm 522-PP-7-5 500 MHz paquete de 5
15348988 203,2 mm 522-PP-8-5 500 MHz paquete de 5
15358988 228,6 mm 522-PP-9-5 500 MHz paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Código de producto. 15328788 Proveedor Wilmad-LabGlass™ N.º de proveedor 661030575
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los tapones no se recomiendan para su uso con muestras disueltas en cloroformo-d o acetona-d6.
Includes
Tubo y tapón desechable
Para maximizar la relación señal/ruido, los tubos de RMN de precisión tienen impurezas paramagnéticas mínimas que podrían afectar a la homogeneización. La estrecha tolerancia de los diámetros interno y externo es de tan solo 0,0065 mm y se ajusta a los insertos Wilmad
Se han fabricado en una instalación con certificación ISO 9001:2008 de vanguardia de EE. UU. que utiliza un proceso de reducción y molienda de precisión único para dar forma a la superficie interior con un factor de llenado maximizado.
  • La superficie interior es resistente a bases y ácidos fuertes a temperatura ambiente
  • Se pueden utilizar de forma segura temperaturas de hasta 230 °C sin superar un paso de temperatura de 120 °C.
  • Clasificados como clase hidrolítica 1
  • Fabricados con vidrio de borosilicato que cumple con los requisitos de vidrio de tipo 1 clase A de la norma ASTM E438
  • Inspección del 100 % con varios indicadores trazables a NIST y comprobaciones de defectos de superficie óptica
Especificaciones
Camber (Metric) 51 µm
Concentricity (Metric) 152 µm
Longitud (métrico) 178 mm
Material Vidrio de borosilicato
Diámetro exterior (métrico) 4,9635 ± 0,0065 mm
Diámetro interior (métrico) 2,16 ± 0,13 mm
Intensidad de campo 100 MHz
Longitud (imperial) 7 in
Grosor de la pared (métrico) 1,4 mm
Modelo 501-PS-7-5