Learn More
Bel-Art™ Bastidor de plástico SP Scienceware™ para gradilla para tubos de ensayo Switch-Grid™
Código de producto. 15555580 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Rejillas de gradillas para tubos de ensayo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite unitSize
15555580 Rejillas de gradillas para tubos de ensayo cada uno
1 options
Código de producto. 15555580 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F187450045
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La innovadora gradilla de bastidor dividido admite tubos de hasta dos tamaños diferentes en la misma gradilla, lo que permite a los usuarios cambiar rápidamente las rejillas para alojar otros tamaños según sea necesario. (Este es el bastidor de plástico blanco solamente; las rejillas se venden por separado).
Cada bastidor de gradilla incluye un conjunto de rejillas de un tamaño. (Se pueden adquirir por separado juegos de rejilla en otros tamaños).
  • Las rejillas admiten tubos de ensayo de 10 a 30 mm de diámetro (no se incluyen los tubos)
  • Cinco insertos de rejilla codificados de colores
  • La gradilla de tres niveles alberga tubos de forma segura en su posición
  • Los pies de caucho evitan que las gradillas se deslicen sobre la mesa de trabajo; proporcionan un apilamiento seguro para su almacenamiento
  • Más compacta y menos cara que comprar múltiples gradillas para tubos de varios tamaños.
Fácil limpieza y esterilización
  • El bastidor de la gradilla de plástico de polioximetileno resistente a productos químicos y las rejillas se pueden limpiar con detergente suave, etanol o alcohol isopropílico
  • Se pueden esterilizar en autoclave a 121 °C (250 °F)
Dimensiones generales del bastidor de la gradilla: L x An x Al: 31,8 x 11,1 x 6,7cm (12,5 x 4,38 x 2,63 pulg)
Información de órdenes
Este es solamente el bastidor para la gradilla para tubos de ensayo Switch-Grid. (Los juegos de rejilla deben adquirirse por separado; consulte F187451300, F187451600, F187452000, F187452500, F187453000).
Especificaciones
Descripción Bastidor para gradilla para tubos de ensayo Switch-Grid
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Blanco
Admite Rejillas de gradillas para tubos de ensayo
Material Plástico
Posiciones 2 x 1
Forma Rectangular, Rounded Corners
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Gradilla para tubos de ensayo Switch-Grid
N.º de gradillas 1
Tamaño L x An x Al: 31,8 x 11,1 x 6,7 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 31,8 x 11,1 x 6,7cm (12,5 x 4,375 x 2,625 pulg)
Longitud (métrico) 320 mm
Tipo de producto Switch Grid Test Tube Rack
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 70 mm
matriz, red, conjunto 2 x 1
Anchura (métrico) 112 mm