Learn More
Bel Art™ Rejillas para gradillas de tubos de ensayo Switch-Grid™
Código de producto. p-6582280 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos (10 a 13 mm)
Tubos (13 a 16 mm)
Tubos (16 a 20 mm)
Tubos (20 a 25 mm)
Tubos (25 a 30 mm)
matriz, red, conjunto:
3 x 2
4 x 3
5 x 4
6 x 5
7 x 6
Posiciones:
12
24
40
60
84
Color:
Amarillo
Azul
Fucsia
Naranja
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Admite matriz, red, conjunto Posiciones Color unitSize
13412469 Tubos (10 a 13 mm) 7 x 6 84 Naranja paquete de 4
13432469 Tubos (13 a 16 mm) 6 x 5 60 Azul paquete de 4
13442469 Tubos (16 a 20 mm) 5 x 4 40 Verde paquete de 4
13452469 Tubos (20 a 25 mm) 4 x 3 24 Fucsia paquete de 4
13462469 Tubos (25 a 30 mm) 3 x 2 12 Amarillo paquete de 4
5 options
Código de producto. 13412469
Marca: Bel Art™ F187451300
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rejillas de repuesto
Rejillas para gradilla para tubos de ensayo Bel-Art™ Scienceware™ Switch-Grid™
  • Plástico de polioximetileno resistente a productos químicos
  • Se puede limpiar con detergente suave, etanol o alcohol isopropílico
  • Esterilizables en autoclave a 121°C (250°F).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Naranja
Admite Tubos (10 a 13 mm)
Material Plástico
Posiciones 84
Forma Rectangular, Rounded Corners
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Longitud (métrico) 133 mm
Tipo de producto Juego de rejillas
Estantes None
Altura (métrico) 5.6 mm
matriz, red, conjunto 7 x 6
Anchura (métrico) 102 mm