Descripción
Ideal para salas limpias multizona, estas palas de muestreo Sterileware™ de una pieza con bolsa doble tienen la forma y el tamaño perfectos para tomar muestras, especialmente de recipientes de boca ancha.
- Diez palas envasadas individualmente se sellan en una bolsa exterior para crear múltiples capas de protección contra contaminantes y desechos
- Cuando se colocan en una superficie plana permanecen verticales; se pueden utilizar como navecillas de pesaje
- Las palas de muestreo de 2 oz y 4 oz tienen un mango largo que aumenta la distancia entre la mano y la muestra
- Poliestireno con certificación de la FDA; seguro para el contacto con alimentos, medicamentos y cosméticos
- Esterilizado mediante irradiación gamma a SAL 10-6
- Lote estampado para un seguimiento preciso del lote; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Las palas para muestreador se han diseñado para recuperar las muestras de recipientes más grandes. Las capacidades y los volúmenes son estimados y no sirven para tomar pesos/volúmenes de muestra exactos. Los volúmenes indicados representan volúmenes típicos de muestras de cazos colmados.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10/Paq. |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 2 oz |
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Color | Blanco |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de procesamiento para esterilización |
| Tipo de producto | Pala |
| Tamaño | 20.5 x 4.1 x 2.9 cm (8.0625 x 1.625 x 1.125 in.) |
| Longitud del mango (imperial) | 5 in |
| Mostrar más |