Learn More
Bel Art™ Gradilla de cubetas SP Scienceware™, no esterilizables en autoclave
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Nota:
Esta gradilla esterilizable en autoclave es el artículo B de la foto anterior.
- Estas gradillas de dos niveles admiten cubetas con un mínimo de contacto físico, lo que reduce considerablemente la posibilidad de daños.
- Únicamente las esquinas de las cubetas entran en contacto con las gradillas.
- Admite 12 cubetas de trayectoria de luz de 10 mm.
- No rayan las cubetas de cuarzo.
- Polipropileno esterilizable en autoclave con vapor a 121°C (250°F)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | White |
| Admite | Cubetas con trayectoria de luz (12, 10 mm), Light Path Cuvettes (12 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 12 |
| Forma | Square |
| Apilables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | Cuvettes |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,5 x 4,375 x 4,375 pulg (11,4 x 11,1 x 11,1cm) |
| Longitud (métrico) | 11,4 cm |
| Mostrar más |