Learn More
Bel Art™ Gradilla de cubetas SP Scienceware™, no esterilizables en autoclave
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Estas gradillas de dos niveles admiten cubetas con un mínimo de contacto físico, lo que reduce considerablemente la posibilidad de daños.
- Únicamente las esquinas de las cubetas entran en contacto con las gradillas.
- Admite 12 cubetas de trayectoria de luz de 10 mm.
- No rayan las cubetas de cuarzo.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Translucent |
| Admite | Cubetas con trayectoria de luz (12, 10 mm), Light Path Cuvettes (12 mm) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 12 |
| Forma | Square |
| Apilables | No |
| Para utilizar con (equipo) | Cuvettes |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 4,6 x 4,2 x 4,3 pulg (11,7 x 10,8 x 11,1cm) |
| Longitud (métrico) | 11,7 cm |
| Mostrar más |