Learn More
Bel-Art™ Pipeta de transferencia de ocho canales Transpette™
Código de producto. 11844160 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Material:
Polietileno
Polipropileno
Tipo de empaquetado:
A granel
En envase individual
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
Código de producto. Esterilidad Material Tipo de empaquetado unitSize
11844160 No estéril Polipropileno A granel paquete de 25
10075210 Estéril Polietileno En envase individual paquete de 100
2 options
Código de producto. 11844160
Marca: Bel-Art™ F378730000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para lavar placas, dispensar y aspirar sobrenadante de placas de micropocillos
  • 8 canales con capacidad de 600 μl por canal
  • Fabricado con plástico translúcido
  • Deseche después de usos radiactivos “en caliente” para evitar la contaminación por radiación de costosos dispositivos de manipulación de líquidos.
  • No esterilizable en autoclave
  • Disponible estéril y no estéril
Especificaciones
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para lavar placas, dispensar y aspirar sobrenadante de placas de micropocillos
Cantidad 25/paq.
Tipo de empaquetado A granel
Color Natural
Volumen (métrico) 600 μl
Longitud (métrico) 180 mm
Tipo Pipeta de transferencia
Desechables