Learn More
Bel-Art™ Recipiente de residuos automático Touch Free™
Código de producto. p-2683129 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
36,8 x 27 x 67,3 cm (14,5 x 10,5 x 26,5 pulg)
36,8 × 26,7 × 57,1 cm
37,2 x 26,5 x 65,4 cm
Capacidad (imperial):
7,3 gal
8,7 gal
12 gal
Color:
Acero inoxidable
Gris
Rojo
Material:
ABS
Acero inoxidable
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Capacidad (imperial) Color Material unitSize
12300629 36,8 × 26,7 × 57,1 cm 7,3 gal Rojo ABS cada uno
11728414 37,2 x 26,5 x 65,4 cm 8,7 gal Gris Plástico cada uno
11738414 36,8 x 27 x 67,3 cm (14,5 x 10,5 x 26,5 pulg) 12 gal Acero inoxidable Acero inoxidable cada uno
3 options
Código de producto. 12300629
Marca: Bel-Art™ F132020022
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Cada unidad se suministra con una etiqueta de riesgo biológico de colores brillantes y otras tres etiquetas (material reciclable, residuos orgánicos y una etiqueta en blanco para aplicaciones individuales).
Requires
Requiere cuatro pilas D (no incluidas) que ofrecen aproximadamente 4000 aberturas. Todos los cubos deben cubrirse con bolsas de basura desechables o bolsas de riesgo biológico (se venden por separado). Pilas y bolsas disponibles en www.fishersci.com.
Se abren y cierran automáticamente sin necesidad de contacto, lo que protege a los usuarios del contacto con el recipiente de residuos
  • Cuando se mueve una mano o un objeto sólido sobre la parte superior, la papelera de residuos detecta el movimiento, abre la tapa para admitir los residuos y, a continuación, se cierra automáticamente
  • El pocillo integrado ayuda a reducir el olor y la contaminación en el aire
  • Diseño duradero y fiable que admite revestimientos Scienceware™, revestimientos de riesgo biológico o bolsas de basura disponibles comercialmente
  • El botón de encendido/apagado desactiva la opción de apertura y cierre automáticos
33,19 l (2 galones) (Cat CAT 11-394-451)
  • Ideal para uso en sobremesa
  • El revestimiento de polipropileno rígido extraíble y esterilizable en autoclave no gotea ni se oxida
  • Cuerpo y tapa fabricados con plástico ABS moldeado y fácil de limpiar
  • Cubo blanco con tapa blanca
  • Apto para su uso con bolsas de eliminación de riesgos biológicos de 35,56 × 48,26 cm (14 × 19 pulg.) o bolsas de residuos estándar de tamaño adecuado
33,19 l (7,3 galones) (Cat CAT 11-394-452)
  • Cubo de polipropileno con tapa de plástico ABS
  • Apto para su uso con bolsas de eliminación de riesgos biológicos de 60,96 × 76,2 cm, 60,96 × 91,44 cm o 63,5 × 88,9 cm (24 × 30 pulg., 24 × 36 pulg. o 25 × 35 pulg.) o bolsas de residuos estándar de tamaño adecuado
  • Cubo gris con tapa gris
  • Apto para su uso con bolsas de eliminación de riesgos biológicos de 60,96 × 76,2 cm, 60,96 × 91,44 cm o 63,5 × 88,9 cm (24 × 30 pulg., 24 × 36 pulg. o 25 × 35 pulg.) o bolsas de residuos estándar de tamaño adecuado
33,19 l (7,3 galones) (Cat CAT 03-409-55)
  • Cubo de polipropileno con tapa de plástico ABS
  • Apto para su uso con bolsas de eliminación de riesgos biológicos de 60,96 × 76,2 cm, 60,96 × 91,44 cm o 63,5 × 88,9 cm (24 × 30 pulg., 24 × 36 pulg. o 25 × 35 pulg.) o bolsas de residuos estándar de tamaño adecuado
  • Cubo rojo con tapa roja
  • Apto para su uso con bolsas de eliminación de riesgos biológicos de 60,96 × 76,2 cm, 60,96 × 91,44 cm o 63,5 × 88,9 cm (24 × 30 pulg., 24 × 36 pulg. o 25 × 35 pulg.) o bolsas de residuos estándar de tamaño adecuado
33,19 l (12 galones) (Cat CAT 11-394-453)
  • Sus reducidas dimensiones permiten su uso en espacios reducidos
  • Cubo de acero inoxidable con tapa de plástico ABS de color negro
  • Apto para su uso con bolsas de eliminación de riesgos biológicos de 60,96 × 76,2 cm, 60,96 × 91,44 cm o 63,5 × 88,9 cm (24 × 30 pulg., 24 × 36 pulg. o 25 × 35 pulg.) o bolsas de residuos estándar de tamaño adecuado
Antes de su uso, los cubos deben etiquetarse adecuadamente con una de las etiquetas incluidas para indicar el tipo de residuos que van a albergar.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 27,6 L
Capacidad (imperial) 7,3 gal
Color Rojo
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36,8 × 26,7 × 57,1 cm
Altura (métrico) 57,1 cm
Longitud (métrico) 36,8 cm
Anchura (métrico) 26,7 cm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Incluye Etiqueta de riesgo biológico de colores brillantes y otras tres etiquetas (material reciclable, residuos orgánicos y una etiqueta en blanco para aplicaciones individuales)
Anchura (imperial) 10,5 in
Longitud (imperial) 14,4 in
Altura (imperial) 22,5 in
Material ABS
Tipo de producto Recipiente de residuos automático