Learn More
Bel-Art™ Recipiente de residuos automático Touch Free™
Código de producto. 11728414 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
36,8 x 27 x 67,3 cm (14,5 x 10,5 x 26,5 pulg)
36,8 × 26,7 × 57,1 cm
37,2 x 26,5 x 65,4 cm
Capacidad (imperial):
7,3 gal
8,7 gal
12 gal
Color:
Acero inoxidable
Gris
Rojo
Material:
ABS
Acero inoxidable
Plástico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Capacidad (imperial) Color Material unitSize
11728414 37,2 x 26,5 x 65,4 cm 8,7 gal Gris Plástico cada uno
12300629 36,8 × 26,7 × 57,1 cm 7,3 gal Rojo ABS cada uno
11738414 36,8 x 27 x 67,3 cm (14,5 x 10,5 x 26,5 pulg) 12 gal Acero inoxidable Acero inoxidable cada uno
3 options
Código de producto. 11728414
Marca: Bel-Art™ F132020020
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Cada unidad se suministra con una etiqueta de riesgo biológico de colores brillantes y otras tres etiquetas (material reciclable, residuos orgánicos y una etiqueta en blanco para aplicaciones individuales).
Requires
Requiere cuatro pilas D (no incluidas) que ofrecen aproximadamente 4000 aberturas. Todos los cubos deben cubrirse con bolsas de basura desechables o bolsas de riesgo biológico (se venden por separado). Pilas y bolsas disponibles en www.fishersci.com.
Se abren y cierran automáticamente sin necesidad de contacto, lo que protege a los usuarios del contacto con el recipiente de residuos
  • Cuando se mueve una mano o un objeto sólido sobre la parte superior, la papelera de residuos detecta el movimiento, abre la tapa para admitir los residuos y, a continuación, se cierra automáticamente
  • El pocillo integrado ayuda a reducir el olor y la contaminación en el aire
  • Diseño duradero y fiable que admite revestimientos Scienceware™, revestimientos de riesgo biológico o bolsas de basura disponibles comercialmente
  • El botón de encendido/apagado desactiva la opción de apertura y cierre automáticos
33,19 l (2 galones) (Cat CAT 11-394-451)
  • Ideal para uso en sobremesa
  • El revestimiento de polipropileno rígido extraíble y esterilizable en autoclave no gotea ni se oxida
  • Cuerpo y tapa fabricados con plástico ABS moldeado y fácil de limpiar
  • Cubo blanco con tapa blanca
  • Apto para su uso con bolsas de eliminación de riesgos biológicos de 35,56 × 48,26 cm (14 × 19 pulg.) o bolsas de residuos estándar de tamaño adecuado
33,19 l (7,3 galones) (Cat CAT 11-394-452)
  • Cubo de polipropileno con tapa de plástico ABS
  • Apto para su uso con bolsas de eliminación de riesgos biológicos de 60,96 × 76,2 cm, 60,96 × 91,44 cm o 63,5 × 88,9 cm (24 × 30 pulg., 24 × 36 pulg. o 25 × 35 pulg.) o bolsas de residuos estándar de tamaño adecuado
  • Cubo gris con tapa gris
  • Apto para su uso con bolsas de eliminación de riesgos biológicos de 60,96 × 76,2 cm, 60,96 × 91,44 cm o 63,5 × 88,9 cm (24 × 30 pulg., 24 × 36 pulg. o 25 × 35 pulg.) o bolsas de residuos estándar de tamaño adecuado
33,19 l (7,3 galones) (Cat CAT 03-409-55)
  • Cubo de polipropileno con tapa de plástico ABS
  • Apto para su uso con bolsas de eliminación de riesgos biológicos de 60,96 × 76,2 cm, 60,96 × 91,44 cm o 63,5 × 88,9 cm (24 × 30 pulg., 24 × 36 pulg. o 25 × 35 pulg.) o bolsas de residuos estándar de tamaño adecuado
  • Cubo rojo con tapa roja
  • Apto para su uso con bolsas de eliminación de riesgos biológicos de 60,96 × 76,2 cm, 60,96 × 91,44 cm o 63,5 × 88,9 cm (24 × 30 pulg., 24 × 36 pulg. o 25 × 35 pulg.) o bolsas de residuos estándar de tamaño adecuado
33,19 l (12 galones) (Cat CAT 11-394-453)
  • Sus reducidas dimensiones permiten su uso en espacios reducidos
  • Cubo de acero inoxidable con tapa de plástico ABS de color negro
  • Apto para su uso con bolsas de eliminación de riesgos biológicos de 60,96 × 76,2 cm, 60,96 × 91,44 cm o 63,5 × 88,9 cm (24 × 30 pulg., 24 × 36 pulg. o 25 × 35 pulg.) o bolsas de residuos estándar de tamaño adecuado
Antes de su uso, los cubos deben etiquetarse adecuadamente con una de las etiquetas incluidas para indicar el tipo de residuos que van a albergar.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 33 L
Capacidad (imperial) 8,7 gal
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 37,2 x 26,5 x 65,4 cm
Altura (métrico) 57,1 cm
Longitud (métrico) 36,8 cm
Anchura (métrico) 27 cm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Incluye Etiqueta de riesgo biológico de colores brillantes y otras tres etiquetas (material reciclable, residuos orgánicos y una etiqueta en blanco para aplicaciones individuales)
Material de revestimiento Plástico
Anchura (imperial) 10,5 in
Longitud (imperial) 14,5 in
Altura (imperial) 22,5 in
Material Plástico
Tipo de producto Recipiente de recogida de residuos secos y húmedos