Descripción
- Polipropileno
- Se puede utilizar para transportar animales de laboratorio pequeños
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | White |
| Admite | Test Tubes |
| Material | Polipropileno |
| Forma | Square |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | Test Tubes |
| Tamaño | 5 x 4 x 4 in. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5 x 5,18 x 4 pulg (12,7 x 13,1 x 10,1 cm) |
| Mostrar más |