Learn More
Bel-Art™ Desecador con puerto de gas SP Scienceware™ Techni-Dome™ 360
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Protege cantidades generosas de patrones, muestras, componentes electrónicos u otros elementos sensibles a la humedad
- Su amplio volumen interno de 65 litros permite contener elementos de hasta 45 cm de alto o ancho, incluidos gradillas, bandejas e instrumentos
- Sus dos puertos de gas son cónicos y admiten tubos con un diámetro interno de 6,35 a 9,5 mm (de 1/4 a 3/8 in); las llaves de paso de PTFE de giro sencillo permiten una entrada de gases libre de turbulencias, con la consiguiente minimización de la alteración del contenido
- Su diseño en policarbonato es resistente a los productos químicos más comunes, así como al estrés térmico; y se limpia con facilidad
- Incluye dos estantes extraíbles de polipropileno de 36,5 y 22,5 cm de diámetro
- Las asas laterales facilitan el transporte y se pueden utilizar como un punto de fijación de sellos antimanipulación
- Los puertos de gas se pueden cerrar para utilizar desecador con cartuchos de desecante estándar (08-594-17C, 08-594-17B o 08-594-14B)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Policarbonato |
| Tipo de producto | Desecador con puerto de gas |
| Incluye | 2 puertos para gas, 2 estantes de polipropileno extraíbles (368,3 y 228,6 mm [14,5 y 9 in]), llave de paso de polipropileno con tapón de PTFE y mango rojo |
| Volumen (métrico) | 65 l |
| Altura (métrico) | 45 cm |
| Altura (imperial) | 18 in |
| Diámetro interior (métrico) | 36.5 cm |
| Diámetro exterior (imperial) | 45 cm |
| Peso (imperial) | 11 lb |
| Mostrar más |