Learn More
Bel-Art™ Conectores en T SP Scienceware™
Código de producto. p-3273411 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
9,5mm
Para tubos con DI de 4,7mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11714935 9,5mm 12 PCS
11704935 Para tubos con DI de 4,7mm 12 PCS
2 options
Código de producto. 11714935
Marca: Bel-Art™ F196060000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los conectores incluyen brazos dentados que proporcionan un contacto adicional entre la conexión y el tubo para obtener una potencia de agarre adicional
  • Garantiza una conexión sólida y segura entre las longitudes de los tubos con el mismo diámetro interno (DI)
  • Polipropileno resistente a productos químicos para su uso con una amplia gama de líquidos o gases
  • Con certificación de la FDA para el contacto directo con alimentos, medicamentos y cosméticos
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave
Material Polipropileno
Para utilizar con 9,5mm
Forma T
Color Natural
Tipo de producto Conector de tubos en T