Learn More
Bel-Art™ Conectores en T SP Scienceware™
Código de producto. 11704935 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con:
9,5mm
Para tubos con DI de 4,7mm
Tamaño de la unidad:
12 PCS
Código de producto. Para utilizar con unitSize
11704935 Para tubos con DI de 4,7mm 12 PCS
11714935 9,5mm 12 PCS
2 options
Código de producto. 11704935
Marca: Bel-Art™ F196030000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los conectores incluyen brazos dentados que proporcionan un contacto adicional entre la conexión y el tubo para obtener una potencia de agarre adicional
  • Garantiza una conexión sólida y segura entre las longitudes de los tubos con el mismo diámetro interno (DI)
  • Polipropileno resistente a productos químicos para su uso con una amplia gama de líquidos o gases
  • Con certificación de la FDA para el contacto directo con alimentos, medicamentos y cosméticos
  • Esterilizable en autoclave
Información de órdenes
DiameterMetricInner
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificación de la FDA
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 4,7 mm
Material Polipropileno
Longitud global (métrico) 38,1 mm
Para utilizar con Para tubos con DI de 4,7mm
Cantidad de embalaje 12/pack
Anchura (métrico) 22,2 mm
Forma Forma de T
Color Blanco
Tipo de producto Conectores para tubos