Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo Scienceware™ Switch-Grid™
Código de producto. 13462459 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Tubos (10 a 13 mm)
Tubos (13 a 16 mm)
Tubos (16 a 20 mm)
Tubos (20 a 25 mm)
Tubos (25 a 30 mm)
Color:
Amarillo
Azul
Fucsia
Naranja
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Color unitSize
13462459 Tubos (13 a 16 mm) Azul cada uno
13472459 Tubos (20 a 25 mm) Fucsia cada uno
13452459 Tubos (16 a 20 mm) Verde cada uno
13482459 Tubos (25 a 30 mm) Amarillo cada uno
13442459 Tubos (10 a 13 mm) Naranja cada uno
5 options
Código de producto. 13462459
Proveedor: Bel Art™ F187450011
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Una gradilla proporciona 25 posibles combinaciones de tamaños de tubo
La innovadora gradilla de bastidor dividido admite tubos de hasta dos tamaños diferentes en la misma gradilla, lo que permite a los usuarios cambiar rápidamente las rejillas para alojar otros tamaños según sea necesario.
  • Los tubos de ensayo de 10 a 30 mm de diámetro se colocan en insertos de rejilla codificados con 5 colores
  • La gradilla de tres niveles alberga tubos de forma segura en su lugar
  • Los pies de caucho evitan que las gradillas se deslicen sobre la mesa de trabajo; proporcionan un apilamiento seguro para su almacenamiento
  • El bastidor de la gradilla de plástico de polioximetileno resistente a productos químicos y las rejillas se pueden limpiar con detergente suave, etanol o alcohol isopropílico; esterilizables en autoclave a 121°C (250°F)
  • Más compacto y menos costoso que la compra de varias gradillas
  • Dimensiones generales del bastidor de la gradilla: 31,8 x 11,1 x 6,7 cm (L x An x Al)
Información de órdenes
Cada gradilla incluye un conjunto de rejillas de un solo tamaño; los conjuntos de rejilla de otros tamaños se pueden adquirir por separado (véase Gradillas de rejilla, ref.: 11-123-992 a -996).
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul
Admite Tubos (13 a 16 mm)
Material Plástico
Posiciones 60
Forma Filas: 12 x 5
Apilables Yes, When Empty
Esterilidad No estéril
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 12,5 x 4,37 x 2,62 pulg (31,8 x 11,1 x 6,7cm)
Longitud (métrico) 31,8 cm
Longitud (imperial) 12,5 in
Anchura (imperial) 4,37 in
Altura (imperial) 2,62 in
Tipo de producto Gradilla con rejillas azules
Estantes 3 niveles
Altura (métrico) 6,7 cm
matriz, red, conjunto 12 x 5
Anchura (métrico) 11,1 cm