Learn More
Bel-Art™ Superbolsas de eliminación de riesgos biológicos SP Scienceware™
Código de producto. 17672085 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
35 x 64 cm (35 x 25 pulg)
48 x 36 cm (19 x 14 pulg)
58 x 48 cm (23 x 19 pulg)
79 x 96 cm (31 x 38 in)
94 x 122 cm (37 x 48 in)
missing translation for 'unitSize'
paquete de 100
paquete de 200
Codice prodotto. Dimensiones (L x An) unitSize
17672085 58 x 48 cm (23 x 19 pulg) paquete de 200
17662085 48 x 36 cm (19 x 14 pulg) paquete de 200
10287083 35 x 64 cm (35 x 25 pulg) paquete de 200
17692085 94 x 122 cm (37 x 48 in) paquete de 100
17682085 79 x 96 cm (31 x 38 in) paquete de 200
5 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17672085
missing translation for 'mfr': Bel-Art™ F131651923
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Visualizzare prodotti alternativi
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Protege frente a fugas y desgarros peligrosos. Las superbolsas de eliminación de riesgos biológicos SP Scienceware™ disponen de un parche indicador de esterilización que se oscurece cuando se expone a esterilización con vapor durante 20 minutos.
  • Protege frente a fugas y desgarros peligrosos
  • Las bolsas rojas anaranjadas contienen el símbolo de advertencia de riesgos biológicos estándar y los protocolos de precaución en cuatro idiomas: inglés, francés, alemán y español
  • Las bolsas de gran resistencia son de un polímero mezclado con un grosor de 2 mil
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C
  • El parche indicador de esterilización se oscurece cuando se expone a la esterilización con vapor
Specifica
Capacidad (métrico) 19 L
Tipo de tapón Zip Tie
Capacidad (imperial) 5.0 gal.
Color Rojo anaranjado
Dimensiones (L x An) 58 x 48 cm (23 x 19 pulg)
Desechables Single-use
Longitud (métrico) 58 cm
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 48 cm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye Símbolo de advertencia de riesgo biológico estándar o protocolos de precaución en cuatro idiomas: inglés, francés, alemán y español
Para utilizar con (aplicación) Extrafuerte, alto impacto, bolsas de alta temperatura que reducen el tiempo de esterilización en autoclave
Anchura (imperial) 19 in
Longitud (imperial) 23 in
Grosor 2 mil
Material Polímero
Tipo de producto Bolsa para eliminación de residuos de riesgo biológico
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.