Learn More
Bel Art™ Gradillas de hielo para tubos de microcentrífuga de poliestireno SP Scienceware™
Código de producto. p-52106 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para tubos 400 ml
Para tubos de 1,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
16894066 Para tubos 400 ml cada uno
12366503 Para tubos de 1,5 ml cada uno
2 options
Código de producto. 16894066
Marca: Bel Art™ H189010000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para almacenamiento o procedimientos de sobremesa o estabilizados a temperatura
  • Diseño de dos piezas: la sección superior dispone de orificios para sujetar los tubos; mientras que la sección inferior de la bandeja alberga agua o hielo triturado para enfriar las muestras
  • Estireno de alto impacto gris claro y fácil de limpiar
Gradilla corta (n.º de fabr. 18901 0000)
  • Admite 105 tubos de microcentrífuga de 400 μl u otros con 8 mm de diámetro Dimensiones: 21.9 x 12.4 x 6,7 cm (An x P x Al)
  • Apilable
Gradilla larga (N.º de fabr. 18907 0000)
  • Admite 120 tubos de microcentrífugas de 1,5 ml u otros con un diámetro de 12 mm
  • Dimensiones: 40,6 x 14,3 x 5,7 cm (An x P x Al)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Gris/blanco
Admite Tubos (400 ml)
Material Poliestireno
Posiciones 105
Forma Rectangular
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Para tubos 400 ml
Cantidad 12/caja
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 21,6 x 12,4 x 6,7cm (8,5 x 4,87 x 2,62 pulg)
Longitud (métrico) 21,6 cm
Longitud (imperial) 8,5 in
Anchura (imperial) 4,87 in
Altura (imperial) 2,62 in
Tipo de producto Gradilla de hielo para tubos para microcentrífuga
Estantes None
Altura (métrico) 6,7 cm
matriz, red, conjunto 21 x 5
Anchura (métrico) 12,4 cm