Learn More
Bel-Art™ Palas detectables en metal y rayos X SP Scienceware™ Sterileware™ Sense-Able Scoops™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Standard metal detection and x-ray equipment can detect scoop fragments as small as 1.6 mm3
- Molded with a custom FDA grade polystyrene resin blend containing trace amounts of stainless steel Dark blue or black color provides a high contrast background to better view material; Blue coloring conforms to industry standard for metal detectable materials
- Long handles on 2 and 4 oz. scoops keeps hand farther from sample to reduce contamination or exposure
- Flat bottom on 2 and 4 oz. scoops holds scoop upright for use a weighing boat: won't spill when resting on flat surface
- Individually wrapped in polyethylene bag and gamma sterilized, lot stamped—ready for one-time use and disposal
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 2 oz |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Color | Negro |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | Single-use |
| Tipo de producto | Pala detectable en metal y rayos X |
| Acabado | Impregnado con polvo de acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo de detección de metales y rayos X |
| Mostrar más |