Learn More
Bel-Art™ Palas detectables en metal y rayos X SP Scienceware™ Sterileware™ Sense-Able Scoops™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
60 mL
125 mL
125 mL
250 mL
250 mL
Longitud del mango (métrico):
5,6 cm
5,6 cm
12,7 cm
12,7 cm
Color:
Azul
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Descripción
- Los equipos de detección de metales y rayos X estándar pueden detectar fragmentos de cuchara de tan solo1,6mm 3
- Moldeadas con una mezcla de resina de poliestireno con certificación de la FDA a medida que contiene cantidades mínimas de acero inoxidable. El color negro o azul oscuro proporciona un fondo de alto contraste para mejorar la visualización del material; la coloración azul cumple las disposiciones del estándar del sector en relación con materiales detectables en metal
- Las palas de asas largas de 2 a 4 oz mantienen la mano más alejada de la muestra para reducir la contaminación o exposición
- Las palas de fondo plano de 2 y 4 oz permiten la colocación de la pala en posición vertical para utilizarla como navecilla de pesaje: no se derramará al reposar sobre una superficie plana
- Envasadas individualmente en bolsas de polietileno y esterilizadas con radiación gamma, lote estampado listo para su uso único y posterior eliminación—
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 8 oz |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Color | Azul |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Pala detectable en metal y rayos X |
| Acabado | Impregnado con polvo de acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Equipo de detección de metales y rayos X |
| Mostrar más |