Learn More
Bel-Art™ Palas detectables en metal y rayos X SP Scienceware™ Sterileware™ Sense-Able Scoops™
Código de producto. 11725234 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
60 mL
125 mL
125 mL
250 mL
250 mL
Longitud del mango (métrico):
5,6 cm
5,6 cm
12,7 cm
12,7 cm
Color:
Azul
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 1000
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud del mango (métrico) Color unitSize
11725234 125 mL 12,7 cm Negro paquete de 1000
12383750 60 mL 12,7 cm Negro paquete de 100
12360180 250 mL 5,6 cm Negro paquete de 100
15503054 125 mL 12,7 cm Negro paquete de 100
13482489 60 mL 12,7 cm Azul paquete de 100
13412499 250 mL 5,6 cm Azul paquete de 100
13402499 125 mL 12,7 cm Azul paquete de 100
7 options
Código de producto. 11725234
Marca: Bel-Art™ H369040005
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los fragmentos de pala y la pala se pueden detectar mediante equipos de detección de metales y de rayos X estándar para evitar la potencial contaminación de la producción, periodos de cuarentena y procesos de recuperación
  • Standard metal detection and x-ray equipment can detect scoop fragments as small as 1.6 mm3
  • Molded with a custom FDA grade polystyrene resin blend containing trace amounts of stainless steel Dark blue or black color provides a high contrast background to better view material; Blue coloring conforms to industry standard for metal detectable materials
  • Long handles on 2 and 4 oz. scoops keeps hand farther from sample to reduce contamination or exposure
  • Flat bottom on 2 and 4 oz. scoops holds scoop upright for use a weighing boat: won't spill when resting on flat surface
  • Individually wrapped in polyethylene bag and gamma sterilized, lot stamped—ready for one-time use and disposal
Especificaciones
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 4 oz
Capacidad (métrico) 125 mL
Color Negro
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables Single-use
Tipo de producto Pala detectable en metal y rayos X
Acabado Impregnado con polvo de acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Equipo de detección de metales y rayos X
Para utilizar con (aplicación) Prevents potential production contamination, quarantine and recal
Incluye Certificado de procesamiento para la esterilización
Longitud del mango (imperial) 5 in
Longitud del mango (métrico) 12,7 cm
Material Resina de poliestireno
Tipo de mango Largo