Learn More
Bel-Art™ Palas de muestreo estériles rojas SP Scienceware™ Sterileware™
Código de producto. 11781776 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
60 mL
125 mL
250 mL
Cantidad:
10 paq.
100/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad unitSize
11781776 60 mL 100/caja paquete de 100
15550132 125 mL 10 paq. paquete de 10
15570132 250 mL 10 paq. paquete de 10
15530132 60 mL 10 paq. paquete de 10
11761776 250 mL 100/caja paquete de 100
11771776 125 mL 100/caja paquete de 100
6 options
Código de producto. 11781776
Marca: Bel-Art™ H369022002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forma y tamaño perfectos para la toma de muestras, especialmente de recipientes de boca ancha
Diseñadas para albergar varias capacidades, estas palas de una pieza están moldeadas con poliestireno de alto impacto
  • Las palas de muestreo de 2 oz y 4 oz tienen un mango largo que aumenta la distancia entre la mano y la muestra
  • Cuando se colocan en una superficie plana permanecen verticales; se pueden utilizar como navecillas de pesaje
  • La pala coloreada reduce la posibilidad de que se deje atrás accidentalmente en una muestra; puede servir como código para evitar la contaminación cruzada además de proporcionar un fondo de contraste para muestras de colores claros
  • Fabricadas con materiales con certificación de la FDA
  • Se han sellado y esterilizado individualmente en una bolsa de polietileno lista para un único uso y su posterior eliminación
  • Lote estampado para un seguimiento preciso del lote; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Cantidad 100/caja
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Capacidad (imperial) 2 oz
Capacidad (métrico) 60 mL
Color Rojo brillante
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables
Tipo de producto Pala
Para utilizar con (equipo) Recipientes de boca ancha
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para tomar muestras, especialmente de recipientes de boca ancha, reduce la posibilidad de que la muestra residual permanezca en la pala o que la pala quede atrás en una muestra
Longitud (imperial) 8 pulg
Tamaño 7.6 x 2.5 x 2.5 cm (LxWxH) Bowl
Anchura (imperial) 1,62 in
Anchura (métrico) 4,1 cm
Incluye Certificado de esterilización
Longitud del mango (imperial) 5 in
Longitud del mango (métrico) 12,7 cm
Material Poliestireno
Tipo de mango Largo
Longitud (métrico) 20,3 cm