Learn More
Bel-Art™ Palas de muestreo estériles rojas SP Scienceware™ Sterileware™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Forma y tamaño perfectos para la toma de muestras, especialmente de recipientes de boca ancha
Diseñadas para albergar varias capacidades, estas palas de una pieza están moldeadas con poliestireno de alto impacto
- Las palas de muestreo de 2 oz y 4 oz tienen un mango largo que aumenta la distancia entre la mano y la muestra
- Cuando se colocan en una superficie plana permanecen verticales; se pueden utilizar como navecillas de pesaje
- La pala coloreada reduce la posibilidad de que se deje atrás accidentalmente en una muestra; puede servir como código para evitar la contaminación cruzada además de proporcionar un fondo de contraste para muestras de colores claros
- Fabricadas con materiales con certificación de la FDA
- Se han sellado y esterilizado individualmente en una bolsa de polietileno lista para un único uso y su posterior eliminación
- Lote estampado para un seguimiento preciso del lote; se entrega con un certificado de procesamiento para esterilización
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 100/caja |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Capacidad (imperial) | 4 oz |
| Capacidad (métrico) | 125 mL |
| Color | Rojo brillante |
| Certificaciones/conformidad | FDA |
| Desechables | Sí |
| Tipo de producto | Pala |
| Para utilizar con (equipo) | Recipientes de boca ancha |
| Mostrar más |