Learn More
Bel-Art™ Cucharas para muestras económicas SP Scienceware™ Sterileware™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Moldeado de poliestireno blanco de alto impacto duradero para mayor durabilidad y rigidez al tomar muestras de polvos envasados
- La forma de fondo plano permite el uso como una embarcación de pesaje
- Para un solo uso
Información de órdenes
100 cucharas estériles envasadas individualmente o 12 cucharas no estériles por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de producto | Spoon |