Learn More
Bel-Art™ Cucharas para muestras económicas SP Scienceware™ Sterileware™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Moldeado de poliestireno blanco de alto impacto duradero para mayor durabilidad y rigidez al tomar muestras de polvos envasados
- La forma de fondo plano permite el uso como una embarcación de pesaje
- Para un solo uso
Información de órdenes
100 cucharas estériles envasadas individualmente o 12 cucharas no estériles por paquete
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 12/paq. |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Forma | Flat Bottom |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Color | Blanco |
| Tipo de producto | Cuchara para muestras |
| Para utilizar con (aplicación) | Permite un muestreo rápido de tamaños específicos de mediciones líquidas o secas; también proporciona la durabilidad y la rigidez necesarias para el muestreo de polvos envasados |
| Material | Poliestireno |