Learn More
Bel-Art™ Cucharas para muestras económicas SP Scienceware™ Sterileware™
Código de producto. 11382164 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1,25 mL
2,5 mL
5 mL
8 mL
20 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Cantidad:
10/paq
100/paq.
12/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Cantidad unitSize
11382164 2,5 mL Estéril 100/paq. paquete de 100
11372174 2,5 mL No estéril 12/paq. paquete de 12
11382174 5 mL No estéril 12/paq. paquete de 12
11302174 8 mL Estéril 100/paq. paquete de 100
11372164 1,25 mL Estéril 100/paq. paquete de 100
11392164 5 mL Estéril 100/paq. paquete de 100
11362174 1,25 mL No estéril 12/paq. paquete de 12
11392174 8 mL No estéril 12/paq. paquete de 12
12391359 - - - paquete de 12
15550112 20 ml Estéril 10/paq paquete de 10
10 options
Código de producto. 11382164
Marca: Bel-Art™ F367400002
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Poliestireno de alto impacto moldeado para una mayor resistencia y rigidez. Las cucharas para muestras económicas SP Scienceware™ Sterileware™ son ideales para la recuperación de muestras de volumen pequeño y específico de polvos o líquidos.
  • Moldeado de poliestireno blanco de alto impacto duradero para mayor durabilidad y rigidez al tomar muestras de polvos envasados
  • La forma de fondo plano permite el uso como una embarcación de pesaje
  • Para un solo uso
Información de órdenes
100 cucharas estériles envasadas individualmente o 12 cucharas no estériles por paquete
Especificaciones
Cantidad 100/paq.
Esterilidad Estéril
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Forma Flat Bottom
Capacidad (métrico) 2,5 mL
Color Blanco
Certificaciones/conformidad FDA
Desechables
Tipo de producto Cuchara para muestras
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para la recuperación de pequeñas muestras de volumen específico de polvos o líquidos; también proporciona la durabilidad y la rigidez necesarias para el muestreo de polvos envasados
Incluye Certificado de procesamiento para la esterilización
Material Poliestireno