Learn More
Bel Art™ Sistema ProCulture Stak-A-Tray™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Bandeja grande
Bandeja pequeña
Bastidor para gradilla: Gradilla de 2 niveles
Bastidor para gradilla: Gradilla de 4 niveles
Admite:
Microplates (Standard Size Flat)
Sample Containers
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Mantiene las bandejas, los matraces y los platos nivelados y estables para el asentamiento uniforme de células de cultivo de tejidos
- Las gradillas se bloquean cuando se apilan, hasta una altura máxima de 5 gradillas (permite hasta 20 niveles de bandejas)
- Cada nivel de la gradilla admite una bandeja grande (n.ºde fabricante 18610-1440), de 35,6 x 35,6 cm, o bien dos bandejas más pequeñas (n.ºde fabricante 18610-0470), 17,8 x 35,6 cm
- Las bandejas perforadas permiten la circulación de aire, gas y vapor de agua
- Las gradillas y las bandejas se venden por separado
- El sistema de almacenamiento de acero inoxidable es esterilizable en autoclave
Gradilla de 2 niveles (n.ºde referencia 18610-0420)
- 5 cm de separación entre bandejas, ideal para almacenar matraces de cultivo más grandes
Gradilla de 4 niveles (n.ºde referencia 18610-0440)
- 2,4 cm de separación entre bandejas, ideal para almacenar placas Petri o matraces de cultivo más pequeños
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bandeja pequeña |
| matriz, red, conjunto | 12 x 1 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Silver |
| Admite | Sample Containers |
| Material | Acero inoxidable |
| Posiciones | 12 |
| Forma | Rectangular |
| Estantes | None |
| Apilables | Sí |
| Mostrar más |