Learn More
Bel-Art™ Cucharas de acero inoxidable SP Scienceware™
Código de producto. 15580122 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5, 2 ml
1,6, 3 ml
2/8 ml
Longitud (métrico):
15 cm
21 cm
30 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15580122 2/8 ml 30 cm paquete de 2
15540122 0,5, 2 ml 15 cm paquete de 2
15560122 1,6, 3 ml 21 cm paquete de 2
3 options
Código de producto. 15580122
Marca: Bel-Art™ H367290030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cucharas de doble extremo ofrecen dos tamaños de recipiente para una manipulación cómoda de las muestras
  • Estructura de acero inoxidable 304 pulido
  • Cuerpo sólido y redondeado para facilitar la manipulación
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 2/8 ml
Color Plata
Desechables No
Tipo de producto Cuchara
Longitud (imperial) 11,81 in
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 3,81 cm
Dimensiones (L x An) 30 x 3,81 cm (11,81 x 1,5 in)
Incluye Doble extremo con cuchara pequeña de 2 ml en un extremo y cuchara grande de 8 ml en el otro
Longitud del mango (imperial) 9,25 in
Longitud del mango (métrico) 23,49 cm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 30 cm