Learn More
Bel-Art™ Cucharas de acero inoxidable SP Scienceware™
Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5, 2 ml
1,6, 3 ml
2/8 ml
Longitud (métrico):
15 cm
21 cm
30 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
Las cucharas de doble extremo ofrecen dos tamaños de recipiente para una manipulación cómoda de las muestras
- Estructura de acero inoxidable 304 pulido
- Cuerpo sólido y redondeado para facilitar la manipulación
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1,6, 3 ml |
| Color | Plata |
| Desechables | No |
| Tipo de producto | Cuchara |
| Longitud (imperial) | 8,26 in |
| Incluye | Doble extremo con cuchara pequeña de 1,6 ml en un extremo y cuchara grande de 3 ml en el otro |
| Longitud del mango (imperial) | 5,8 in |
| Longitud del mango (métrico) | 14,73 cm |
| Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más |