Learn More
Bel-Art™ Cucharas de acero inoxidable SP Scienceware™
Código de producto. 15540122 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5, 2 ml
1,6, 3 ml
2/8 ml
Longitud (métrico):
15 cm
21 cm
30 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. 15540122
Marca: Bel-Art™ H367290015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las cucharas de doble extremo ofrecen dos tamaños de recipiente para una manipulación cómoda de las muestras
  • Estructura de acero inoxidable 304 pulido
  • Cuerpo sólido y redondeado para facilitar la manipulación
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Capacidad (métrico) 0,5, 2 ml
Color Plata
Desechables No
Tipo de producto Cuchara
Longitud (imperial) 5,9 in
Anchura (imperial) 1,25 in
Anchura (métrico) 3,17 cm
Dimensiones (L x An) 15 x 3,17 cm (5,9 x 1,25 in)
Incluye Doble extremo con cuchara pequeña de 0,5 ml en un extremo y cuchara grande de 2 ml en el otro
Longitud del mango (imperial) 5,45 in
Longitud del mango (métrico) 13,84 cm
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 15 cm