Descripción
- Extremo abierto cuadrado
- Capacidad para aproximadamente 1 ml
- Dimensiones del extremo de cuchara: 44 x 8,9mm (1,75 x 0,35 pulg.)
- Longitud: 17 cm
F367060000
Fabricado en acero inoxidable
F367070000
Acero inoxidable con™ revestimiento de teflón
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Capacidad (métrico) | 1 mL |
| Desechables | No |
| Tipo de producto | Cuchara para balanza |
| Acabado | FEP antiadherente de Teflon™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para transferir fácilmente pequeñas cantidades de material |
| Longitud (imperial) | 6,7 in |
| Material | Acero inoxidable (316) |
| Longitud (métrico) | 17 cm |
Teflon™ es una marca comercial registrada de Chemours Company FC LLC utilizada bajo licencia por Bel-Arts Products, Inc.