Learn More
Bel-Art™ Cucharas para balanza de acero inoxidable SP Scienceware™
Código de producto. 15520122 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Acero inoxidable (316)
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Material unitSize
15520122 Acero inoxidable (316) paquete de 2
10109882 Acero inoxidable paquete de 2
2 options
Código de producto. 15520122
Marca: Bel-Art™ H367070000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Transfiera fácilmente pequeñas cantidades de material
  • Extremo abierto cuadrado
  • Capacidad para aproximadamente 1 ml
  • Dimensiones del extremo de cuchara: 44 x 8,9mm (1,75 x 0,35 pulg.)
  • Longitud: 17 cm
F367060000
Fabricado en acero inoxidable
F367070000
Acero inoxidable con™ revestimiento de teflón
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Capacidad (métrico) 1 mL
Desechables No
Tipo de producto Cuchara para balanza
Acabado FEP antiadherente de Teflon™
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para transferir fácilmente pequeñas cantidades de material
Longitud (imperial) 6,7 in
Material Acero inoxidable (316)
Longitud (métrico) 17 cm
Teflon™ es una marca comercial registrada de Chemours Company FC LLC utilizada bajo licencia por Bel-Arts Products, Inc.