Learn More
Bel Art™ Gradillas para tubos de ensayo con estantes apilables SP Scienceware™
Código de producto. 15550092 Tienda SP Scienceware Productos
Click to view available options
Admite:
Tubos (10 a 13 mm)
Tubos (16 a 20 mm)
Tubos (20 a 25 mm)
Tubos (25 a 30 mm)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15550092
Marca: Bel Art™ F188601013
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluyen placas terminales de bloqueo con asas para un apilamiento seguro.
Incluyen placas terminales de bloqueo con asas para un apilamiento seguro.
  • Gradilla de polipropileno
  • Sólidos y resistentes a productos químicos
  • Para tubos de hasta 10 cm (4 pulg) de longitud
  • Filas numeradas y con letras para facilitar la identificación de los tubos
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121 &°C (250 &°F)
  • Con superficie blanca para facilitar las comparaciones de colores
  • No se rompe ni se mancha
Especificaciones
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
matriz, red, conjunto 6 x 12
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Blanco
Admite Tubos (10 a 13 mm)
Material Polipropileno
Posiciones 72
Forma Rectángulo
Estantes 6
Apilables Sí
Esterilidad No estéril
Diámetro de la abertura (métrico) 13 mm
Diámetro interior (métrico) 13 mm