Learn More
Bel-Art™ Frascos de bomba de pulverización SP Scienceware™
Código de producto. p-3273679 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
13157256 250 ml paquete de 12
1 options
Código de producto. 13157256 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F116330000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El frasco de tipo émbolo de polietileno de baja densidad suministra una pulverización de neblina fina
  • Incluye tapón transparente para evitar la evaporación y fugas accidentales
  • 12/paq.
Especificaciones
Capacidad 8 oz, 250 ml
Capacidad (métrico) 250 ml
Capacidad (imperial) 8 oz
Color Translucent, White
Material LDPE
Cantidad 12/Pk.
Esterilidad No estéril
Closure Included Sí
Desechables Reutilizable
Graduated No
Boca Estrecho, de rosca
Forma Cilíndrico
Altura (métrico) 171.5 mm
Tipo de producto Frasco con pulverizador
Anchura (imperial) 2.33 in.
Longitud (imperial) 6.75 in.
Altura (imperial) 6,75 in
Chemical Label Blanco
Material del cierre Poliestireno
Tamaño del tapón 18 mm
Diámetro (métrico) 59 mm
Tipo de tapón Threaded
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable