Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinplus™
Código de producto. p-2371300 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
9,5mm
Diámetro (métrico):
9,5mm
Longitud (imperial):
0,37 in
Diámetro (imperial):
0,37 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Longitud (imperial) Diámetro (imperial) unitSize
12321753 9,5mm 9,5mm 0,37 in 0,37 in cada uno
1 options
Código de producto. 12321753
Marca: Bel-Art™ F371440038
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las barras de agitación magnética Spinplus™ añaden velocidad y eficacia a las operaciones de mezclado
  • La forma “+” crea un vórtice profundo y proporciona un funcionamiento estable y silencioso
  • Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
  • Uso seguro en autoclave
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad FDA, USP clase VI, ISO 9001:2008
Color Blanco
Diámetro (imperial) 0,37 in
Altura (imperial) 0,19 in
Altura (métrico) 4,7mm
Longitud (imperial) 0,37 in
Recubrimiento PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diámetro (métrico) 9,5mm
Longitud (métrico) 9,5mm
Material Imán Alnico
Cantidad 50
Forma Cruz
Tipo Magnetic Stir Bar