Description
- La forma “+” crea un vórtice profundo y proporciona un funcionamiento estable y silencioso
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE Teflon™ con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- Fabricados en una instalación conforme a ISO 9001:2008 con certificación de SGS
- Uso seguro en autoclave
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | FDA, USP clase VI, ISO 9001:2008 |
| Color | Blanco |
| Diámetro (imperial) | 0,37 in |
| Altura (imperial) | 0,19 in |
| Altura (métrico) | 4,7mm |
| Longitud (imperial) | 0,37 in |
| Recubrimiento | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diámetro (métrico) | 9,5mm |
| Longitud (métrico) | 9,5mm |
| Show More |