Learn More
Bel-Art™ Plataforma para vibrador orbital SP Scienceware™ Spindrive™
Código de producto. 12348059 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Órbita:
1,5 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita unitSize
12348059 1,5 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12348059
Marca: Bel-Art™ F370410001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre gastos y elimine los requisitos de espacio de otro equipo de laboratorio. Ubicada y centrada en un agitador magnético, esta plataforma funciona como vibrador orbital para placas, matraces u otros recipientes.
  • Para agitado y mezclado; diámetro de órbita rotatoria de 1,52 mm
  • El ajuste de vibración se controla configurando el agitador magnético a la velocidad deseada
  • La plataforma protege el mecanismo de funcionamiento contra los derrames
  • La superficie no deslizante evita que los recipientes se deslicen
  • La base incorpora soportes de mano integrados para la elevación y el transporte
  • Admite hasta 6,8 kg
  • L x An x Al: 8,8 x 8,8 x 2,25 in (225 x 225 x 53mm)
  • Pesa 1 kg
Patente de Estados Unidos 5,409,312
Especificaciones
Órbita 1,5 mm
Capacidad portante (métrico) 6.8 kg
Intervalo de velocidad De 0 a 300 rpm
Tensión 0/1 V
Tipo de producto Plataforma para vibrador orbital
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 8,9 x 8,9 x 2,1 in (22,5 x 22,5 x 5,3 cm)
Altura (imperial) 2,1 in
Altura (métrico) 5,3 cm
Longitud (imperial) 8,9 in
Longitud (métrico) 22,5 cm
Anchura (imperial) 8,9 in
Anchura (métrico) 22,5 cm
Peso con embalaje (imperial) 2,25 lb
Peso con embalaje (métrico) 1 kg
Modelo Spindrive