Learn More
Bel-Art™ Surtido de barras de agitación magnética SP Scienceware™ Spinbox™ Spinplus™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Includes
16 barras variadas de forma octogonal, estándar y microbarras; barras estándar con anillo de pivote 12 barras variadas de forma octogonal, barras estándar con anillos pivotantes 22 barras variadas de forma redonda con anillos pivotantes extraíbles en barras con una longitud superior a 1 pulgada 18 barras variadas de forma poligonal, 24 barras variadas con forma octogonal codificadas por colores con anillo pivotante 12 microbarras variadas codificadas por colores 13 barras variadas con forma ovalada 5 barras variadas Spinplus con forma +
- La cómoda caja de almacenamiento separa tamaños y estilos para una organización fácil y sin tener rebuscar
- Grado FDA, clase VI de la Farmacopea Estadounidense Teflon™ con revestimiento de baja fricción PTFE; duradero e inerte
- Disponible en forma de octágono, huevo y Spinplus™
- Esterilizable en autoclave
Certifications
ISO 9001:2008
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | FDA, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, ISO 9001:2008, SGS |
| Incluye | 16 barras estándar y microtagonales variadas; 12 barras octogonales estándar con anillo de pivote variadas; 22 barras redondas estándar con anillo de pivote variadas(anillo de pivote extraíble en barras más largas que 1 pulgada o 25,4 mm); 18 barras con codificación por colores con forma de polígono variadas; 24 barras con codificación por colores con anillo de pivote variadas; 12 barras con forma de huevo variadas; 13 Spinplus variadas que incluye 5 barras con forma de '+' |
| Recubrimiento | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diámetro (métrico) | 9.7 mm, 12.7 mm, 16 mm, 19 mm |
| Longitud (métrico) | 19 mm, 25.4 mm, 31.8 mm, 38.1 mm, 41.4 mm, 50.8 mm, 76.2 mm |
| Material | Imán Alnico |
| Cantidad | 13 |
| Forma | Forma de huevo |
| Tipo | Magnetic Stir Bar Set |