Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética redondas SP Scienceware™ Spinbar™
Código de producto. 11386944 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
76,2mm
101,6mm
152,4mm
Diámetro (métrico):
12,7mm
16 mm
19 mm
Longitud (imperial):
3 in
4 pulg
6 pulg
Diámetro (imperial):
0,5 in
0,62 in
0,75 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Longitud (imperial) Diámetro (imperial) unitSize
11386944 152,4mm 19 mm 6 pulg 0,75 in cada uno
11366944 76,2mm 12,7mm 3 in 0,5 in cada uno
10789572 101,6mm 16 mm 4 pulg 0,62 in cada uno
3 options
Código de producto. 11386944
Marca: Bel-Art™ F371110006
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las barras de agitación magnéticas cilíndricas ofrecen unas excelentes características de centrado y funcionamiento fluido.
  • Pequeño anillo pivotante extraíble en el centro que aumenta la versatilidad
  • El anillo pivotante minimiza el área de contacto de la barra con el recipiente, reduce la fricción y disminuye los arañazos en los recipientes de plástico
  • Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
  • Duraderos e inertes
  • Uso seguro en autoclave
Certifications
Se ha fabricado en una instalación conforme a la ISO 9001:2008 con certificación de SGS
Especificaciones
Esterilizables en autoclave
Certificaciones/conformidad FDA, USP clase VI, ISO 9001:2008
Color Blanco
Diámetro (imperial) 0,75 in
Longitud (imperial) 6 pulg
Recubrimiento PTFE, FDA-grade, USP Class VI
Diámetro (métrico) 19 mm
Longitud (métrico) 152,4mm
Material Imán Alnico
Cantidad 50
Forma Cilíndrico
Tipo Magnetic Stir Bar with Pivot Ring