Learn More
Bel-Art™ Barras de agitación magnética redondas SP Scienceware™ Spinbar™
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
- Pequeño anillo pivotante extraíble en el centro que aumenta la versatilidad
- El anillo pivotante minimiza el área de contacto de la barra con el recipiente, reduce la fricción y disminuye los arañazos en los recipientes de plástico
- Imán de alnico encapsulado con revestimiento de baja fricción de PTFE con aprobación de la FDA y Clase VI de la Farmacopea Estadounidense
- Duraderos e inertes
- Uso seguro en autoclave
Certifications
Se ha fabricado en una instalación conforme a la ISO 9001:2008 con certificación de SGS
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | FDA, USP clase VI, ISO 9001:2008 |
| Color | Blanco |
| Diámetro (imperial) | 0,5 in |
| Longitud (imperial) | 3 in |
| Recubrimiento | PTFE, FDA-grade, USP Class VI |
| Diámetro (métrico) | 12,7mm |
| Longitud (métrico) | 76,2mm |
| Material | Imán Alnico |
| Cantidad | 50 |
| Mostrar más |