Learn More
Bel-Art™ Embudos Buchner de una sola pieza SP Scienceware™
Código de producto. 12314046 Tienda SP Scienceware Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
150 ml
400 ml
1000 ml
Diámetro de la placa (métrico):
3,6cm
7,0cm
10,4cm
12,2cm
Diámetro del área superior (métrico):
4,2cm
8,1cm
11,3cm
13,2cm
Longitud del tubo (métrico):
6,0cm
6,1cm
7,1cm
10,0cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro de la placa (métrico) Diámetro del área superior (métrico) Longitud del tubo (métrico) unitSize
12314046 1000 ml 12,2cm 13,2cm 10,0cm cada uno
12384036 50 ml 3,6cm 4,2cm 6,1cm cada uno
12394036 150 ml 7,0cm 8,1cm 6,0cm cada uno
12304046 400 ml 10,4cm 11,3cm 7,1cm cada uno
4 options
Código de producto. 12314046
Marca: Bel-Art™ F146110000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
HDPE de una pieza con placa de filtro porosa Fritware™ de polietileno y sellada
  • La placa de filtro de porosidad gruesa (de 90 a 130 micrómetros) proporciona retención y un flujo rápido bajo vacío
  • Utilizable con o sin papel de filtro
  • Se utiliza por debajo de 52 °C (125 °F)
  • Se utiliza con el sello de filtro Vac-Ring (n.º de fabricante 38959 -0000) para una instalación rápida del filtro
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 13,2cm
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Altura (métrico) 22.7 cm
Descripción Filtro de polietileno Fritware™
Diámetro de la placa (métrico) 12,2cm
Incluye Fritware™ polyethylene filter
Longitud del tubo (métrico) 10,0cm
Porosidad Grueso
Tamaño de poro De 90 a 130μ
Temperatura máx. (imperial) 125 °F
Temperatura máxima 52 °C
Tipo de producto Buchner Funnel