Descripción
- La placa de filtro de porosidad gruesa (de 90 a 130 micrómetros) proporciona retención y un flujo rápido bajo vacío
- Utilizable con o sin papel de filtro
- Se utiliza por debajo de 52 °C (125 °F)
- Se utiliza con el sello de filtro Vac-Ring (n.º de fabricante 38959 -0000) para una instalación rápida del filtro
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 11,3cm |
| Capacidad (métrico) | 400 ml |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Altura (métrico) | 17.6 cm |
| Descripción | Filtro de polietileno Fritware™ |
| Diámetro de la placa (métrico) | 10,4cm |
| Incluye | Fritware™ polyethylene filter |
| Longitud del tubo (métrico) | 7,1cm |
| Porosidad | Grueso |
| Tamaño de poro | De 90 a 130μ |
| Mostrar más |