Learn More
Bel Art™ Cabinas de desecadores estándar SP Scienceware™ Secador™: modelos verticales
Tienda SP Scienceware ProductosDescripción
Fabricados con copoliéster Durastar™.Cabinas de desecadores estándar Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™:Los modelos verticales bloquean el 99 % de la luz UV y son resistentes a las tinciones, agrietamientos y ataques químicos.
- Los modelos de color ámbar reducen la penetración de la luz visible más de un 50 % por lo que se convierten en la opción perfecta para almacenar materiales sensibles a la luz, como reactivos, estándares analíticos y compuestos en fase de investigación
- Las puertas grandes maximizan el acceso al espacio interior, al tiempo que incorporan un diseño de sellado patentado, cierres de lengüeta y asas de seguridad para el empleo de un candado o de sellos antimanipulación.
- Los estantes perforados facilitan la circulación del aire seco; cuentan con espacio para desecante debajo del estante inferior
- El higrómetro digital fácil de ver se encuentra ubicado en la puerta delantera; la puerta basculante lateral se abre a la izquierda
- Tamaño compacto de 34,1 x 41,4 cm (an. x al.) para ahorrar espacio en el apilamiento de hasta 3 unidades en altura
- Estantes de repuesto disponibles; las unidades 4.0 pueden pasar de una configuración vertical a una horizontal y viceversa girando la unidad y pidiendo el número adecuado de estantes
- Se puede utilizar con cartuchos de desecante, F42049-0100, F42046-0000
Información de órdenes
Hay disponibles estantes de repuesto. Estante de repuesto para armarios horizontales 4.0, n.º de fabr. 420740001 o estante de repuesto para armarios verticales 1.0, 2.0, 3.0 o 4.0, n.º de fabr. 420741001. Uso con cartuchos de desecante, números de fabr. 420450250, 420450200, 420480100.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No autoclavable |
| Color | Azul con puerta transparente |
| Modelo de cabina | Vertical |
| Material | Copoliéster |
| Tipo de producto | Desecador |
| Modelo de puerta | Abisagrado a la izquierda y con juntas |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento sencillo y fiable de productos sensibles a la luz y la humedad; bloquea el 99 % de la luz UV; se utiliza con desecantes reutilizables o desechables |
| Incluye | Asas de transporte, 2 cierres y asas para candado o tapón a prueba de alteraciones indebidas, higrómetro montado en puerta |
| Modelo | 4 |
| N.º de estantes | 3 |
| Mostrar más |